Få mere at vide
Kaliumhydroxidhydrat, TraceSELECT™ ,≥ 99,995% (metalbasis), Honeywell™ Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
TraceSELECT™ Ultra og TraceSELECT
- ultra-rene syrer, baser og salte til smeltning og våd fordøjelse i miljø-, vand- og fødevareanalyser
- prøveforberedelse til sporanalyse kræver reagenser af højeste renhed; vores TraceSELECT Ultraprodukter til ultrasporanalyse ved ppb og endda ppt-niveauer fremstilles ved underkogende destillation
- syrer, baser og salte i TraceSELECT serier er udviklet til prøveforberedelse og analyse i ppb (μ g/kg) sporområde
- pakket i højkvalitetsbeholdere, der passer til hvert produkt
- reagenserne produceres og aftappes under renrumsforhold
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 13.5 |
| Kogepunkt | 1320°C |
| Smeltepunkt | 361°C |
| Molekylær formel | HKO |
| MDL nummer | MFCD00003553 |
| Synonym | potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 |
| Opløselighedsinformation | 1120g/L |
| InChI nøgle | KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | [OH-].[K+] |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium hydroxide monohydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide,hydrate