Få mere at vide
Kaliumhydroxid, flage, 85%
Beskrivelse
Kaliumhydroxid fungerer som forløberen for de fleste bløde og flydende sæber og for adskillige kaliumholdige kemikalier. Det er meget udbredt til fremstilling af rengøringsmidler, gødning, rayon, papir, farvestoffer, forskellige lægemidler, lægemiddelmellemprodukter, finkemikalier og olieprodukter. Inden for organisk kemi fungerer kaliumhydroxid som en base og bruges i syntesen af flere organiske forbindelser. Desuden finder den anvendelse som elektrolyt i alkaliske batterier, som er baseret på nikkel-cadmium, nikkel-hydrogen og mangandioxid-zink.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kaliumhydroxid fungerer som forløberen for de fleste bløde og flydende sæber og for adskillige kaliumholdige kemikalier. Det er meget udbredt til fremstilling af rengøringsmidler, gødning, rayon, papir, farvestoffer, forskellige lægemidler, lægemiddelmellemprodukter, finkemikalier og olieprodukter. Inden for organisk kemi fungerer kaliumhydroxid som en base og bruges i syntesen af flere organiske forbindelser. Desuden finder den anvendelse som elektrolyt i alkaliske batterier, som er baseret på nikkel-cadmium, nikkel-hydrogen og mangandioxid-zink.
Opløselighed
Frit opløseligt i vand. Opløselig i ethanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, nitroforbindelser, alkalimetaller, magnesium, kobber, halogener, azider og anhydrider. Kontakt med aluminium, tin og zink frigiver brintgas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hydroxide |
| pH | 13.5 |
| Kogepunkt | 1320 °C til 1324 °C |
| Smeltepunkt | 360 °C |
| Tæthed | 2.044 |
| Opløselighedsinformation | Frit opløseligt i vand. Opløselig i ethanol. |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 56.11 |
| Lugt | Lugtfri |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium hydroxide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide