Specifications
| pH | 13.5 |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 1320 °C |
| Smeltepunkt | 360 °C |
| Mængde | 500 g |
| IUPAC navn | kaliumhydroxid |
| Formel vægt | 56,11 g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Fysisk form | Fast stof |
Safety and Handling
Product Identifier
- Potassium hydroxide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide