Få mere at vide
Kaliumhydroxid, Extra Pure, SLR, Pellets, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10356240 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10356240
Brand: Fisher Chemical P/5600/65
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-58-3
Molekylær formel HKO
Molekylvægt (g/mol) 56.11
MDL nummer MFCD00003553
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMIL [OH-].[K+]
Tekniske data
pH 13.5
Farve Hvid
Kogepunkt 1320°C
Smeltepunkt 360°C
Mængde 5 kg
IUPAC navn kalium;hydroxid
Formel vægt 56.11g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Fysisk form Fast stof