Få mere at vide
Potassium Hydroxide, Extra Pure, SLR, Flake, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10428800 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10428800 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10428800
Brand: Fisher Chemical P/5560/60
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
pH 13.5
Farve White
Kogepunkt 1320°C
CAS 1310-58-3
Smeltepunkt 360°C
Molekylær formel HKO
MDL nummer MFCD00003553
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Mængde 1 kg
SMIL [OH-].[K+]
IUPAC navn potassium hydroxide
Molekylvægt (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formel vægt 56.11g/mol
Emballage Plastic powder jar
Fysisk form Solid