Få mere at vide
Kaliumhydroxid i ethanol, 0,5 M, BAKER ANALYZED , J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glas
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Beskrivelse
- Standardiseret potentiometrisk mod en NIST Standard referencemateriale, kaliumhydrogenphthalat
- Etiket giver en faktisk partianalyse som en garanti for renhed og konsistens
- Analytiske metoder, der anvendes til disse bestemmelser, er baseret på standardtestprocedurer beskrevet i tekniske publikationer
- Forbedringer udviklet af J.T. Baker er ansat for at opnå en højere grad af pålidelighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Hydroxide |
| Farve | Rød |
| Kogepunkt | 78°C |
| CAS | 1310-58-3, 64-17-5 |
| CAS min % | 0.025 |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| CAS Max % | 0.1, <100% |
| Renhedsgrad noter | Standardized potentiometrically against a NIST Standard Reference Material, Potassium Hydrogen Phtalate |
| Molekylær formel | HKO |
| Koncentration | 0.4975 - 0.5025mol/L KOH |
| Show More |
Safety and Handling
Signal Word
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.