missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Kaliumhydroxid, koncentreret, 1M (1N), Scharlab

Artikelnummer. 11334244
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
160 mL
Emballage:
HDPE flaske
Pakningsstørrelse:
1 ampul
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11334244 160 mL HDPE flaske 1 ampul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11334244 Leverandør Scharlab Leverandørnr. PO027700PA

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Fjern forberedelsesarbejdet. Kaliumhydroxid, koncentreret, 1M (1N), Scharlab er en koncentreret volumetrisk opløsning med en meget nøjagtig og pålidelig koncentration, der kan bruges til at forberede 1L opløsning til titrering.

  • Pakket i kemisk resistente og meget holdbare plastikampuller
  • Ampuller indeholder den præcise mængde koncentrat til fremstilling af 1L klar-til-brug standard
  • Opnå forskellige koncentrationer ved at fortynde koncentratet til et andet volumen end 1L
  • Koncentreret løsning sparer forsendelsesomkostninger og lagerplads

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Potassium hydroxide
CAS 1310-58-3
Renhedsgrad noter Applications: analytical chemistry, laboratory reagent, titrant in volumetric analysis
Molekylær formel HKO
Koncentration 1mol/L (prepared)
MDL nummer MFCD00003553
Koncentration eller sammensætningsnoter 5mol/L ±0.1% (concentrated)
FN nummer 1814
Tæthed 1.58g/cm3
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Opløselighedsinformation Miscible
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Mængde 160 mL
SMIL [OH-].[K+]
IUPAC navn kaliumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formel vægt 56.11g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 56.11g KOH
Normalitet 1N (prepared)
Emballage HDPE flaske
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.