Få mere at vide
Kaliumhydroxidkoncentrat, Til 1L standardopløsning, 0,1 M KOH (0,1N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15665210 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
6 x 1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15665210 6 x 1 Ea. Pakke med 6
15655210 1 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15665210 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. 380706X1EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
for 1 L standardopløsning, 0,1 M KOH (0,1 N)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-58-3 , 7732-18-5
Molekylær formel HKO
Molekylvægt (g/mol) 56.11
MDL nummer MFCD00003553
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
IUPAC navn kalium;hydroxid
SMIL [OH-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydroxide concentrate
Navn note For 1L standard solution, 0.1 M KOH (0.1N)
Kogepunkt >100 °C
CAS min % ≥80.0000%, ≥10.0000%
CAS Max % <90.0000%, <20.0000%
Lineær formel KOH
FN nummer UN1814
Tæthed 1.140 g/cm3
Mængde 6 x 1 Ea.
Formel vægt 56.11
Emballage Ampul
Fysisk form Koncentrere
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide concentrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide