Få mere at vide
Kaliumhydroxid, certificeret AR til analyse, Pellets, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10366240 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10366240 500 g 500g
10448990 1 kg 1kg
10142010 5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10366240 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/5640/53
 Begrænset vare
På lager
HKO, CAS-nummer-1310-58-3, kalilud, kaustisk kaliumhydroxid, kaliumhydroxid, causwell nr. 693, kaliumhydrat, kaliumhydroxid, potasse caustique, kaliumhydroxid, kaliumhydroxidopløsning, kaliumhydroxid k oh, 500 g, 1320 grader C, CHEBI:32035, Hvid, 56,11 g/mol, KWYUFKZDYFFYNOTN-U
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-58-3
Molekylær formel HKO
Molekylvægt (g/mol) 56.11
MDL nummer MFCD00003553
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMIL [OH-].[K+]
Tekniske data
pH 13.5
Farve Hvid
Kogepunkt 1320°C
Smeltepunkt 360°C
Mængde 500 g
IUPAC navn kalium;hydroxid
Formel vægt 56.11g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Fysisk form Fast stof
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide