Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hydroxide |
| Navn note | ca. 85 % |
| Kogepunkt | 1320,0 °C |
| Smeltepunkt | 360,0 °C |
| Analyseprocentområde | ca. 85% |
| Lineær formel | KOH |
| Fieser | 01,935; 02,346; 03,238; 04,409; 05,557; 06,486; 07,303; 08,415; 09,387; 11,439; 12,411; 13,258 |
| Merck Index | 15, 7761 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 1120 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 1780 g/L vand (100 °C), opløseligt i ethanol (400 g/L), opløseligt i ammoniak, let opløseligt i ether |
| Mængde | 250 g |
| Show More |
Safety and Handling
- Potassium hydroxide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H290-Kan ætse metaller.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.