Få mere at vide
Kaliumhydroxid, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10579210 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
:
2 kg
Artikelnummer.
10579210 2 kg
1 options
Artikelnummer. 10579210 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 0385.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Laboratoriereagens
Tekniske data
Kogepunkt 1320°C (1013 hPa)
CAS 1310-58-3
Smeltepunkt 360°C
Analyseprocentområde min. 85 %
Molekylær formel HKO
MDL nummer MFCD00003553
Tæthed 2.04 g/cm³ (20°C)
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Mængde 1 kg
SMIL [OH-].[K+]
IUPAC navn kaliumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 56.11
Emballage Plastflaske til faste stoffer
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.