Tekniske data
| Kogepunkt | 1320°C (1013 hPa) |
| CAS | 1310-58-3 |
| Smeltepunkt | 360°C |
| Analyseprocentområde | min. 86.0% |
| Molekylær formel | HKO |
| MDL nummer | MFCD00003553 |
| Tæthed | 2.04 g/cm³ (20°C) |
| Synonym | Caustic potash |
| InChI nøgle | KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M |
| Mængde | 1 kg |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.