Beskrivelse
Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hydroxide |
| CAS | 1310-58-3 |
| Molekylær formel | HKO |
| MDL nummer | MFCD00003553 |
| FN nummer | UN1813 |
| InChI nøgle | KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M |
| Mængde | 25 kg |
| SMIL | [OH-].[K+] |
| IUPAC navn | kaliumhydroxid |
| Molekylvægt (g/mol) | 56.11 |