Få mere at vide
Kaliumhydroxid, ACS-reagens, pellets,≥ 85 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15672140 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
Pakningsstørrelse:
12kg
1kg
2.5kg
25g
500g
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15672140 6 x 500 g Pakke med 6
15632140 25 g 25g
15662140 500 g 500g
15612140 1 kg 1kg
15622140 2.5 kg 2.5kg
15602140 12 kg 12kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15672140 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2214736X500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS-reagens, pellets,≥ 85 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1310-58-3
Molekylær formel HKO
Molekylvægt (g/mol) 56.11
MDL nummer MFCD00003553
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMIL [OH-].[K+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Potassium Hydroxide
Lineær formel KOH
FN nummer 1813
Mængde 6 x 500 g
IUPAC navn kalium;hydroxid
Formel vægt 56.11g/mol
Procent renhed ≥85%
Grad ACS-reagens
Damptryk 1mmHg (719°C)