Få mere at vide
Kaliumhydroxid, 4M, Chem Lab™
Artikelnummer. 11905049
Skift visning
Mængde:
5 L
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11905049 5 L 5 L
1 options
Artikelnummer. 11905049 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL05.1132.5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 DKK
    430.60 DKK / 5 L
    Spare 121.40 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Farve Farveløs
Koncentration 224g KOH/l H2O = 4 N (±0,008/20 °C)
Tæthed 1.17g/mL
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Mængde 5 L
Lugt Lugtfri
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide 4 mol/l
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide