Få mere at vide
Potassium Hydroxide, 4.00 N, Ricca Chemical
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Hydroxide |
| pH | >13 |
| Farve | Colorless |
| CAS min % | 65.0, 32.68 |
| CAS Max % | 68.0, 34.01 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | 4.00Normal |
| Mængde | 500 mL |
| Grad | Laboratory |
| Emballage | Natural Poly Bottle |
| Fysisk form | Liquid |