Få mere at vide
Kaliumhydroxid, 30% w/v aq. sol.
Beskrivelse
Kaliumhydroxid fungerer som forløberen for de fleste bløde og flydende sæber og for adskillige kaliumholdige kemikalier. Det er meget udbredt til fremstilling af rengøringsmidler, gødning, rayon, papir, farvestoffer, forskellige lægemidler, lægemiddelmellemprodukter, finkemikalier og olieprodukter. Inden for organisk kemi fungerer kaliumhydroxid som en base og bruges i syntesen af flere organiske forbindelser. Desuden finder den anvendelse som elektrolyt i alkaliske batterier, som er baseret på nikkel-cadmium, nikkel-hydrogen og mangandioxid-zink.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hydroxide |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | 30% med vand opløsning |
| Tæthed | 1.28 |
| Opløselighedsinformation | Frit opløseligt i vand. Opløselig i ethanol. |
| Mængde | 1 L |
| IUPAC navn | kalium;hydroxid |
| Formel vægt | 56.11 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Potassium hydroxide anhydrous: 30.0%; Water: 70.0% |
| Damptryk | 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C |
| Vis mere |