Få mere at vide
Potassium Hydroxide, 2.08 N, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31940463
Skift visning
Mængde:
1 L
Artikelnummer. Mængde
31940463 1 L
1 options
Artikelnummer. 31940463 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. R62519101A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Hydroxide Solution
pH >12
Farve Colorless
CAS 1310-58-3, 7732-18-5
Molekylær formel HKO
MDL nummer MFCD00003553
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Opløselighedsinformation Solubility in Water: Infinite
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Mængde 1 L
SMIL [OH-].[K+]
IUPAC navn potassium hydroxide
Molekylvægt (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Grad Laboratory
Lugt Odorless
Emballage Natural Poly Bottle
Fysisk form Solution