Få mere at vide
Potassium Hydroxide, 2.00 N, Ricca Chemical
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Hydroxide |
| pH | >13 |
| Farve | Colorless |
| CAS min % | 78 |
| CAS Max % | 81 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | 2.00Normal |
| Mængde | 1 L |
| Grad | Laboratory |
| Emballage | Natural Poly Bottle |
| Fysisk form | Liquid |