Få mere at vide
Kaliumhydroxid, 1N-opløsning i vand
Artikelnummer. 15109263 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Plast dåse
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15109263 25 L Plast dåse 25 L
10664545 1 L Plastflaske 1 L
10774935 2.5 L Plastflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15109263 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 278400250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydroxide
Farve Farveløs
Navn note 1N-opløsning i vand
Kogepunkt 100,0 °C
CAS 1310-58-3, 7732-18-5
Molekylær formel HKO
Lineær formel KOH
Koncentration 1N, præcis styrke på analysecertifikatet
MDL nummer MFCD00003553
FN nummer 1814
Fieser 01,935; 02,346; 03,238; 04,409; 05,557; 06,486; 07,303; 08,415; 09,387; 11,439; 12,411; 13,258
Tæthed 1.0500g/mL
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Mængde 25 L
SMIL [OH-].[K+]
IUPAC navn kalium;hydroxid
Molekylvægt (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formel vægt 56.11
Emballage Plast dåse
Specifik vægtfylde 1.05
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide, 1N solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.