Få mere at vide
Kaliumhydroxid, 1M, Chem Lab™
Artikelnummer. 11973173
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11973173 5 L 5 L
11963173 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11973173 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL05.1108.5500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.00 DKK
    626.13 DKK / 5 L
    Spare 155.87 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
pH >13
Farve Farveløs
Koncentration 56,11g KOH/l H2O = 1 N (±0,002/20 °C
Tæthed 1.05g/mL
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Mængde 5 L
Lugt Lugtfri
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide 1 mol/l
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide