Få mere at vide
Kaliumhydroxidopløsning, 0,1M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11983193
Skift visning
Opløsningsmiddel eller Matrix:
Ethanol
IPA (2-Propanol)
Water
pH:
13
14
Pakningsstørrelse:
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Opløsningsmiddel eller Matrix pH unitSize
11983193 IPA (2-Propanol) 13 1 L
11903193 Ethanol 14 1 L
11913173 Water 13 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11983193 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL05.1145.1000
Anvendes som titrant i volumetrisk analyse. Kaliumhydroxidopløsning, 0,1M, Chem-Lab er et laboratoriereagens, der har 5,612g KOH pr. 1L opløsningsmiddel. Det er meget surt i naturen og er meget ætsende, når det håndteres. Valg af alkoholopløsningsmidler eller vandmatrix.
Kaliumhydroxidopløsning er en effektiv leder, og alkoholholdige opløsninger er meget brandfarlige. Det bruges til fremstilling af andre kaliumforbindelser og som elektrolyt i alkaliske batterier, såsom dem der bruges i fjernbetjeninger til fjernsyn. Det bruges til fremstilling af bløde sæber og produktion af biodiesel. Det kan også bruges i desinfektionsmidler til overflader, der er modstandsdygtige over for KOH-korrosion, til kemisk kremering og til at identificere nogle svampearter.
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-58-3 , 67-63-0
Molekylær formel HKO
Molekylvægt (g/mol) 56.11
MDL nummer MFCD00003553
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMIL [OH-].[K+]
Tekniske data
pH 13
Farve Farveløs
Kogepunkt 82°C
Smeltepunkt -89°C
Koncentration 5.612g KOH/1L solvent
Tæthed 0.78g/mL
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Opløselighedsinformation Soluble in Water
Mængde 1 L
IUPAC navn kalium;hydroxid
Eksplosionsgrænse 2–13.4% (V)
Flammepunkt 12°C
Formel vægt 60.10g/mol
Normalitet 0.1 N (±0.0002/20°C)
Lugt 2-Propanol
Opløsningsmiddel eller Matrix IPA (2-Propanol)
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide 0.1 mol/l in Propanol-2
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide,propan-2-ol