Få mere at vide
Kaliumhydroxidopløsning, 0,1M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11913173
Opløsningsmiddel eller Matrix:
Ethanol
IPA (2-Propanol)
Water
pH:
13
14
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 11913173
Brand: Chem-Lab CL05.1105.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som titrant i volumetrisk analyse. Kaliumhydroxidopløsning, 0,1M, Chem-Lab er et laboratoriereagens, der har 5,612g KOH pr. 1L opløsningsmiddel. Det er meget surt i naturen og er meget ætsende, når det håndteres. Valg af alkoholopløsningsmidler eller vandmatrix.
Kaliumhydroxidopløsning er en effektiv leder, og alkoholholdige opløsninger er meget brandfarlige. Det bruges til fremstilling af andre kaliumforbindelser og som elektrolyt i alkaliske batterier, såsom dem der bruges i fjernbetjeninger til fjernsyn. Det bruges til fremstilling af bløde sæber og produktion af biodiesel. Det kan også bruges i desinfektionsmidler til overflader, der er modstandsdygtige over for KOH-korrosion, til kemisk kremering og til at identificere nogle svampearter.
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-58-3, 7732-18-5
Molekylær formel HKO
Molekylvægt (g/mol) 56.11
MDL nummer MFCD00003553
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMIL [OH-].[K+]
Tekniske data
pH 13
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
Smeltepunkt 0 °C
Koncentration 5.612g KOH/1L solvent
Tæthed 1.01g/mL
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Opløselighedsinformation Soluble in Water
Mængde 1 L
IUPAC navn kalium;hydroxid
Formel vægt 56.11g/mol
Normalitet 0.1 N (±0.0002/20°C)
Lugt Odorless
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide 0.1 mol/l
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: KOH/H2O