Få mere at vide
Kaliumhydroxidopløsning, 0,1M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11903193
Skift visning
Opløsningsmiddel eller Matrix:
Ethanol
IPA (2-Propanol)
Vand
pH:
13
14
Pakningsstørrelse:
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Opløsningsmiddel eller Matrix pH Pakningsstørrelse
11903193 Ethanol 14 1 L
11983193 IPA (2-Propanol) 13 1 L
11913173 Vand 13 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11903193 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL05.1125.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.00 DKK
    312.69 DKK / 1 L
    Spare 109.31 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes som titrant i volumetrisk analyse. Kaliumhydroxidopløsning, 0,1M, Chem-Lab er et laboratoriereagens, der har 5,612g KOH pr. 1L opløsningsmiddel. Det er meget surt i naturen og er meget ætsende, når det håndteres. Valg af alkoholopløsningsmidler eller vandmatrix.
Kaliumhydroxidopløsning er en effektiv leder, og alkoholholdige opløsninger er meget brandfarlige. Det bruges til fremstilling af andre kaliumforbindelser og som elektrolyt i alkaliske batterier, såsom dem der bruges i fjernbetjeninger til fjernsyn. Det bruges til fremstilling af bløde sæber og produktion af biodiesel. Det kan også bruges i desinfektionsmidler til overflader, der er modstandsdygtige over for KOH-korrosion, til kemisk kremering og til at identificere nogle svampearter.
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-58-3 , 64-17-5
Molekylær formel HKO
Molekylvægt (g/mol) 56.11
MDL nummer MFCD00003553
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMIL [OH-].[K+]
Tekniske data
pH 14
Farve Farveløs
Kogepunkt 79 °C
Smeltepunkt -117 °C
Koncentration 5,612g KOH/1L opløsningsmiddel
Tæthed 0.84g/mL
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Mængde 1 L
IUPAC navn kaliumhydroxid
Eksplosionsgrænse 3,5 – 15,0% (V)
Flammepunkt 12 °C
Formel vægt 46,07 g/mol
Normalitet 0,1 N (±0,0002/20 °C)
Lugt Ethanolisk
Opløsningsmiddel eller Matrix Ethanol
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide 0.1 mol/l in Ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide,ethanol