Få mere at vide
Kaliumhydroxid, 0,1M, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11556833 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 11556833
Brand: Reagecon KOH20101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til bestemmelse af KOH-indhold og til syrebestemmelse i vin. Kaliumhydroxid, 0,1M, Reagecon™ er en klar-til-brug analytisk volumetrisk opløsning med 5,61g/L HCl i vand til brug som laboratoriereagens. Den er også velegnet til brug i vinindustrien.
Kaliumhydroxid er en prototypisk stærk base, der er ætsende og reaktiv over for syrer. Det er opløseligt i vand og danner en elektrolytopløsning. Dette er en analytisk volumetrisk løsning, der bruges til manuelle og automatiserede titreringer. Denne løsning opfylder alle testmetoder inkluderet i Compendium of International Methods of Wine and Must Analysis og kan bruges til bestemmelse af vinsyre i vin.
Tekniske data
pH 13
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
CAS 1310-58-3, 7732-18-5
Molekylær formel HKO
Koncentration 0.1M
MDL nummer MFCD00003553
Tæthed 1.00g/cm3
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Mængde 1 L
SMIL [OH-].[K+]
IUPAC navn kalium;hydroxid
Molekylvægt (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formel vægt 56.106g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 5.61g/L KOH in water
Normalitet 0.1N
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • POTASSIUM HYDROXIDE 0.1N (0.1M)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Potassium Hydroxide