Få mere at vide
Kaliumhydroxid, 0,1 M, BAGER ANALYZED , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10279480 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
HDPE
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10279480 1 L HDPE 1 L
1 options
Artikelnummer. 10279480 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 7130.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Volumetrisk løsning af høj kvalitet er klar til brug til laboratorie- og specialiserede industrielle applikationer.
  • Standardiseret potentiometrisk mod en NIST Standard referencemateriale, kaliumhydrogenphthalat
  • Etiket giver en faktisk partianalyse som en garanti for renhed og konsistens
  • Analytiske metoder, der anvendes til disse bestemmelser, er baseret på standardtestprocedurer beskrevet i tekniske publikationer
  • Forbedringer udviklet af J.T. Baker er ansat for at opnå en højere grad af pålidelighed
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Hydroxide
Kogepunkt 100 °C
CAS 1310-58-3
Smeltepunkt 0 °C
Molekylær formel HKO
Koncentration 0.0995–0.1005mol/L
MDL nummer MFCD00003553
Tæthed 1.0g/cm3 at 20°C
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
InChI nøgle KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Mængde 1 L
SMIL [OH-].[K+]
IUPAC navn kalium;hydroxid
Molekylvægt (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formel vægt 56.11g/mol
Grad BAGER ANALYZED
Normalitet 0.1N
Emballage HDPE
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.