Få mere at vide
Kalium(cyanomethyl)trifluorborat, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11936081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11936081 1 g 1g
11956081 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936081 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444860010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 888711-58-8 | C2H2BF3KN | 146.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 888711-58-8
Molekylær formel C2H2BF3KN
Molekylvægt (g/mol) 146.95
InChI nøgle IJENQMHWPRCCBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium cyanomethyl trifluoroborate, c2h2bf3n.k, potassium cyanomethyl trifluoroboranuide, potassium cyanomethyl trifluoro borate 1-
PubChem CID 23666193
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium (cyanomethyl)trifluoroborate
Smeltepunkt 151°C to 156°C
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 146.95
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium (cyanomethyl)trifluoroborate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.