Få mere at vide
Kaliumchloridopløsning, 3M , SI Analytics™
Shop alle SI Analytics produkter
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
- Kaliumchloridopløsning 3 mol/l, steriliseret 250 ml
- Til genopfyldning eller udskiftning af referenceelektrolytten
- I 250 ml DURAN™ glasflasker
- Yderligere løsninger og andre emballageenheder på forespørgsel
- Type: 3 mol/l KCI
Tekniske data
Tekniske data
Smeltepunkt | −9.7°C |
Kogepunkt | 106.3°C |
Farve | Farveløs |
Tæthed | 1.13g/cm3 |
Koncentration | 3 M |
pH | 7 |
Mængde | 250 mL |
Løsningstype | Potassium Chloride |
Lugt | Odorless |
Emballage | DURAN™ Flaske |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kaliumchloridopløsning, 3M , SI Analytics™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion