Få mere at vide
Kaliumchloridopløsning, 3M , SI Analytics™
Artikelnummer. 10682262 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10682262 1000 mL 1 L
10262171 250 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10682262 Leverandør SI Analytics Leverandørnr. 285138554
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
SI Analytics™ Kaliumchloridopløsning, 3M bruges til påføring og fremstilling af elektrolytopløsninger.
Kaliumchloridopløsning 3 mol/l 1000 ml in DURAN™ glasflaske, steriliseret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt −9.7°C
Kogepunkt 106.3°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.13g/cm3
Koncentration 3 M
pH 7
Mængde 1000 mL
Løsningstype Potassium Chloride
Lugt Odorless
Emballage DURAN™ Flaske
Opløselighedsinformation Fully miscible in water