Få mere at vide
Kaliumbikarbonat,≥ 99,95 % spormetaller, Honeywell™ Artikelnummer.: 15665510
Kaliumbikarbonat,≥ 99,95 % spormetaller, Honeywell™
Artikelnummer. 15665510 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
250 g, Poly flaske, 250g
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 15665510
Brand: Honeywell Research Chemicals 431583250G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
≥99,95% spormetaller, 99,7-100,5% tør basis
  • Vi er din leverandør af højkvalitets laboratoriereagenser og kemikalier til analytiske og kemiske laboratorier:
    Opløsningsmidler– ACS specifik anvendelse (HPLC), ACS generel anvendelse, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser.
    Uorganiske stoffer– Kemisk syntese og uorganisk kemi inklusive essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer og reagenser til kemiske reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298-14-6
Molekylær formel CHKO3
Molekylvægt (g/mol) 100.11
MDL nummer MFCD00011402
InChI nøgle TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
IUPAC navn kalium;hydrogencarbonat
SMIL [K+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium bicarbonate
Smeltepunkt 100°C to 120°C
Farve Hvid
pH 8 to 8.6 (at 20°C)
Mængde 250 g
Lineær formel KHCO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4535309
Opløselighedsinformation In water 333g/L at 20°C
Formel vægt 100.12g/mol
Procent renhed ≥99.95% (trace metals basis)
Lugt Odorless
Emballage Poly flaske
Udseende Powder
Tæthed 2.17g/cm3 at 20°C
Produkttitel
Kaliumbikarbonat,≥ 99,95 % spormetaller, Honeywell™ >