Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium hydrogen carbonate |
| Smeltepunkt | 292,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99.5% |
| Lineær formel | KHCO3 |
| Fieser | 13,253 |
| Merck Index | 15, 7730 |
| Vis mere |