Få mere at vide
Potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate, 95%
Artikelnummer. 11446850
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446850 5 g 5g
11436850 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446850 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17973.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 219718-86-2 | C9H9BF3K | 224.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 219718-86-2
Molekylær formel C9H9BF3K
Molekylvægt (g/mol) 224.07
MDL nummer MFCD02093982
InChI nøgle IHPTVBKDBKCIOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate, potassio 4-methylstyryl trifluoroboron v, potassium 4-methyl-?-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-, a-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-.beta.-styryltrifluoroborate, potassium trifluoro e-2-4-methylphenyl ethenyl boranuide
PubChem CID 23666371
IUPAC navn potassium;trifluoro-[(E)-2-(4-methylphenyl)ethenyl]boranuide
SMIL [K+].CC1=CC=C(C=C[B-](F)(F)F)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate
Mængde 5 g
Beilstein 7783635
Formel vægt 224.08
Procent renhed 95%