Få mere at vide
Potassium 4-iodophenyltrifluoroborate, 96%
Artikelnummer. 11492130
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11492130 1 g 1g
11402140 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492130 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28758.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 912350-00-6 | C6H4BF3IK | 309.906 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 912350-00-6
Molekylær formel C6H4BF3IK
Molekylvægt (g/mol) 309.906
MDL nummer MFCD09800738
InChI nøgle WTXNSBOVCAXUGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-iodophenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 4-iodophenyl boranuide, amtb080, potassium trifluoro 4-iodophenyl borate 1-
PubChem CID 23688160
IUPAC navn kalium;trifluor-(4-iodphenyl)boranuid
SMIL [B-](C1=CC=C(C=C1)I)(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium 4-iodophenyltrifluoroborate
Smeltepunkt 297°C to 299°C
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 309.9
Procent renhed 96%