Få mere at vide
Potassium 4-formylphenyltrifluoroborate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11354855
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11354855
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L17969.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
It is employed in the synthesis of unsaturated organotrifluoroborates via Wittig and Horner-Wadsworth-Emmons Olefination.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Air sensitive. Store away from air and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Store under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 374564-36-0
Molekylær formel C7H5BF3KO
Molekylvægt (g/mol) 212.02
MDL nummer MFCD02093980
InChI nøgle PEWVRVCGAOIWBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-formylphenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 4-formylphenyl borate, potassium 4-formylphenyl trifluoroborate, potassium trifluoro 4-formylphenyl boranuide, potassium trifluoro-4-formylphenyl boranuide, pubchem11346, amtb083, potassium trifluoro 4-formylphenyl borate 1-, potassium ion trifluoro 4-formylphenyl boranuide
PubChem CID 23697319
IUPAC navn potassium;trifluoro-(4-formylphenyl)boranuide
SMIL [B-](C1=CC=C(C=C1)C=O)(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium 4-formylphenyltrifluoroborate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 212.02
Procent renhed 97%