Få mere at vide
Kalium 4-fluorphenyltrifluorborat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368596
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368596 1 g 1g
11378596 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368596 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17655.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 192863-35-7 | C6H4BF4K | 202 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 192863-35-7
Molekylær formel C6H4BF4K
Molekylvægt (g/mol) 202
MDL nummer MFCD01318170
InChI nøgle PXKNUQDMYBUYSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-fluorophenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 4-fluorophenyl borate, potassium trifluoro 4-fluorophenyl boranuide, potassium 4-fluorophenyl trifluoroborate, 4-fluorophenyl-trifluoroborate potassium salt, 4-fluorophenyltrifluoroboric acid potassium salt, 4-fluorobenzenetrifluoroboric acid potassium salt, pubchem11422, potassiotrifluoro 4-fluorophenyl boron v, potassium trifluoro-4-fluorophenyl boranuide
PubChem CID 23677644
IUPAC navn kalium;trifluor-(4-fluorphenyl)boranuid
SMIL [B-](C1=CC=C(C=C1)F)(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium 4-fluorophenyltrifluoroborate
Smeltepunkt 290°C to 292°C
Mængde 1 g
Beilstein 7783544
Formel vægt 202
Procent renhed 95%