Få mere at vide
Potassium 4-bromophenyltrifluoroborate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11324855
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11324855
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L17967.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
Potassium 4-bromophenyltrifluoroborate is used as potent boronic acid surrogates in Suzuki-Miyaura Cross-Coupling reactions.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store under inert gas. Moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 374564-35-9
Molekylær formel C6H4BBrF3K
Molekylvægt (g/mol) 262.91
MDL nummer MFCD02093978
InChI nøgle YTSKPQQWISZEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-bromophenyl trifluoroborate, potassium 4-bromophenyltrifluoroborate, potassium 4-bromophenyl trifluoroboranuide, pubchem11345, amtb079, potassium 4-bromophenyl-trifluoroboranuide, potassium ion 4-bromophenyl trifluoroboranuide, potassium 4-bromophenyl trifluoro borate 1-, potassium 4-bromophenyl-tris fluoranyl boranuide, 4-bromophenyltrifluoroboric acid potassium salt
PubChem CID 23674779
SMIL [K+].F[B-](F)(F)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium 4-bromophenyltrifluoroborate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 5 g
Beilstein 9297533
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn potassium;(4-bromophenyl)-trifluoroboranuide
Formel vægt 262.91
Procent renhed 97%