Få mere at vide
Potassium 4-(benzyloxycarbonylamino)phenyltrifluoroborate, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15469955
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15469955
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52621.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 850623-45-9
Molekylær formel C14H12BF3KNO2
Molekylvægt (g/mol) 333.159
MDL nummer MFCD04115743
InChI nøgle ADBHDDIXRRMUNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-cbz-aminophenyl trifluoroborate, potassium 4-benzyloxycarbonylamino phenyltrifluoroborate, potassium 4-benzyloxy carbonyl amino phenyl trifluoroborate, potassium 4-benzyloxy carbonyl amino phenyl trifluoroboranuide, potassium 4-carboxybenzoylaminophenyl trifluoroborate, potassium 4-benzyloxy carbonyl amino phenyl trifluoro borate 1-
PubChem CID 24851538
IUPAC navn potassium;trifluoro-[4-(phenylmethoxycarbonylamino)phenyl]boranuide
SMIL [B-](C1=CC=C(C=C1)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium 4-(benzyloxycarbonylamino)phenyltrifluoroborate
Smeltepunkt 250°C to 266°C
Mængde 5 g
Formel vægt 333.16
Procent renhed 96%