Få mere at vide
Potassium 4-(benzyloxycarbonylamino)phenyltrifluoroborate, 96%, Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Potassium 4-(benzyloxycarbonylamino)phenyltrifluoroborate |
| Smeltepunkt | 250°C to 266°C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 333.16 |
| Procent renhed | 96% |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto