Få mere at vide
Potassium 4-(benzyloxycarbonylamino)phenyltrifluoroborate, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15459955
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15459955
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52621.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 850623-45-9
Molekylær formel C14H12BF3KNO2
Molekylvægt (g/mol) 333.159
MDL nummer MFCD04115743
InChI nøgle ADBHDDIXRRMUNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-cbz-aminophenyl trifluoroborate, potassium 4-benzyloxycarbonylamino phenyltrifluoroborate, potassium 4-benzyloxy carbonyl amino phenyl trifluoroborate, potassium 4-benzyloxy carbonyl amino phenyl trifluoroboranuide, potassium 4-carboxybenzoylaminophenyl trifluoroborate, potassium 4-benzyloxy carbonyl amino phenyl trifluoro borate 1-
PubChem CID 24851538
IUPAC navn potassium;trifluoro-[4-(phenylmethoxycarbonylamino)phenyl]boranuide
SMIL [B-](C1=CC=C(C=C1)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)(F)(F)F.[K+]
Specifica
Kemisk navn eller materiale Potassium 4-(benzyloxycarbonylamino)phenyltrifluoroborate
Smeltepunkt 250°C to 266°C
Mængde 1 g
Formel vægt 333.16
Procent renhed 96%
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato