Få mere at vide
Potassium 4-(benzylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15469375
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15469375
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H51887.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2017555-07-4
Molekylær formel C14H12BF3KNO
Molekylvægt (g/mol) 317.16
MDL nummer MFCD16293900
InChI nøgle RDEFKKXMPRJFFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-benzylamino-1-carbonyl phenyl trifluoroborate, potassium 4-benzylcarbamoyl phenyl trifluoroboranuide, amtb218, c14h12bf3no.k, potassium 4-benzylamino-1-carbonyl-phenyl trifluoroborate
PubChem CID 71306520
IUPAC navn potassium;[4-(benzylcarbamoyl)phenyl]-trifluoroboranuide
SMIL [B-](C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC2=CC=CC=C2)(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium 4-(benzylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Mængde 5 g
Formel vægt 317.16
Procent renhed 95%