Få mere at vide
Potassium 2-Iodobenzenesulfonate (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium 2-Iodobenzenesulfonate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5IO3S.K/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10;/h1-4H,(H,8,9,10);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 321.8563 |