CAS RN 649698-93-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Potassium 2-Iodobenzenesulfonate (>85%), TRC
CAS: 649698-93-1 Molekylær formel: C6 H5 I O3 S . K Molekylvægt (g/mol): 323.17 Synonym: 2-Iodobenzenesulfonic Acid Potassium Salt IUPAC navn: potassium;2-iodobenzenesulfonate SMIL: [K].O=S(=O)(O)C=1C=CC=CC1I