Få mere at vide
Kalium 2,4-difluorophenyltrifluoroborat, 95%
Artikelnummer. 15437757
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15437757 5 g 5g
15427757 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H37326.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 871231-41-3 | C6H3BF5K | 219,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 871231-41-3
Molekylær formel C6H3BF5K
Molekylvægt (g/mol) 219.99
MDL nummer MFCD07784375
InChI nøgle HZKKNPYRMYVEOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 2,4-difluorophenyltrifluoroborate, potassium 2,4-difluorophenyl trifluoroborate, potassium 2,4-difluorophenyl trifluoroboranuide, pubchem11329, potassium 2,4-difluorophenyl trifluoro borate 1-
PubChem CID 23697340
IUPAC navn kalium;(2,4-difluorphenyl)-trifluorboranid
SMIL [B-](C1=C(C=C(C=C1)F)F)(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium 2,4-difluorophenyltrifluoroborate
Mængde 5 g
Formel vægt 219.99
Procent renhed 95%