Få mere at vide
Gibco™ Porcint serum
Artikelnummer. 11500646 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11500646 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11500646 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 26250084
 Begrænset vare
På lager
Standard (sterilfiltreret)
  • Gibco™ Sera tilbyder fremragende værdi for basal cellekultur, specialforskning og specifikke analyser
  • Det har opnået forskernes tillid med konsekvent kvalitet og prisvindende støtte
  • Hjælper med at opfylde forskningsbehov og budgetkrav
  • Sera-kategori: Speciale
  • Oprindelse: New Zealand
  • Alder: 1 år eller mindre
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Frossen (tøris)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: ≤ -10 °
C Forsendelsesbetingelser: Frosset
Arter Svin/svin, svin
Alder 1 år eller mindre
Oprindelsesland New Zealand
Form Væske
Produkttype Porcint serum
Mængde 500 ml
Serum behandling Standard (sterilfiltreret)
Sterilitet Steril
Produktlinje Gibco
Forsendelsestilstand Frosset
Vis mere Vis mindre
Kun til forskningsbrug eller videre fremstillingsformål. Serum- og blodproteiner er ikke til direkte administration til mennesker eller dyr.