Beskrivelse
- De OptiCHO™ Express Kit er designet til effektiv vækst og transfektion af dihydrofolatreduktase-deficient (DHFR) kinesisk hamster ovarie (CHO ) DG44-celler i suspensionskultur.
- Sættet giver en komplet arbejdsgangsprotokol samt de nødvendige komponenter til effektiv transfektion af DHFR DG44-celler i et serumfrit miljø og efterfølgende stabil cellelinjeudvikling, herunder:
- pOptiVEC™-TOPO™ vektor - en bicistronisk kloningsvektor indeholdende et DHFR-gen til stabil cellelinjeudvikling i CHO-DG44-celler (figur 1); vektoren er TOPO™ tilpasset og muliggør kloning af et PCR-produkt, der indeholder dit gen af interesse> 85% effektivitet
- FreeStyle™ MAX Transfection Reagent - et transfektionsreagens uden animalsk oprindelse, der tilbyder høj transfektionseffektivitet og ensartede resultater
- CD OptiCHO™ Medium - et kemisk defineret, proteinfrit medium (uden hypoxanthin eller thymidin) specifikt designet til suspensionscellekultur med høj densitet af rekombinante CHO-DG44-celler og udskilt proteinudbytte
- CD DG44 Medium - et kemisk defineret, proteinfrit medium suppleret med hypoxanthin og thymidin for at understøtte optimal vækst af DG44-celler i suspensionskultur
- DG44-celler - forhåndstilpasset til CD DG44-medium og udvalgt til overlegen cellevækst og transfektionseffektivitet
- Hertil kommer OptiCHO™ Express Kit giver GIBCO™ OptiPRO™ SFM til forbedret DNA-lipidkompleksdannelse, L-glutamin (leveres separat for øget mediestabilitet) og Pluronic™ F-68 at kontrollere forskydningskræfter i suspensionskulturer.
- Opbevaring: Butik Pluronic™ F-68 ved 15 °C til 30 °C. Gem CD DG44 Medium, OptiPRO™ SFM, CD OptiCHO™ Medium, og FreeStyle™ MAX Transfektionsreagens ved 2 °C til 8 °C i mørke. Opbevar L-glutamin, pOptiVEC™-TOPO™ vektor, CMV Forward Sequencing Primer og EMCV IRES Reverse Sequencing Primer ved -5 °C til -20 °C. Store One Shot™ TOP10 Kemisk kompetente E. coli-celler ved -80 °C. Opbevar DG44-celler i flydende nitrogen.
Specifications
Specifications
| Kloningsmetode | TOPO™ -TA |
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Leveringstype | Transfektion |
| Format | Sæt |
| Til brug med (applikation) | Kloning |
| Nøglefunktioner | Proteinproduktion, stabil cellelinjeudvikling |
| Produktlinje | Gibco |
| Produkttype | Kloningssæt |
| Promotor | CMV |
| Protein tag | Umærket |
| Show More |