Få mere at vide
Ponazuril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ponazuril |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14F3N3O6S/c1-10-9-11(24-16(26)22-15(25)23(2)17(24)27)3-8-14(10)30-12-4-6-13(7-5-12)31(28,29)18(19,20)21/h3-9H,1-2H3,(H,22,25,26) |
| Formel vægt | 457.0555 |
| Procent renhed | >95% |