Få mere at vide
Ponatinib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ponatinib |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H27F3N6O/c1-20-5-6-22(16-21(20)8-10-25-18-33-27-4-3-11-34-38(25)27)28(39)35-24-9-7-23(26(17-24)29(30,31)32)19-37-14-12-36(2)13-15-37/h3-7,9,11,16-18H,12-15,19H2,1-2H3,(H,35,39) |
| Formel vægt | 532.2198 |