Få mere at vide
Polystyren standard, MW 2.200, Mw/Mn 1,06, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471737
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15471737 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15471737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041924.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
CAS: 9003-53-6 | (C8H8)n | 104,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polystyrene standard
CAS 9003-53-6
Molekylær formel (C8H8)n
MDL nummer MFCD00084450
Mængde 1 g
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
InChI nøgle PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
SMIL *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn styren
Molekylvægt (g/mol) 104.15
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
Formel vægt 2, 200
Fysisk form Pulver