Få mere at vide
Cole-Parmer™ Sekskantet polystyren vejeskåle Artikelnummer.: 11807232
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Cole-Parmer™ Sekskantet polystyren vejeskåle
Artikelnummer. p-8000854 Shop alle Cole-Parmer produkter
20 mL, Pakke med 500
Kapacitet (metrisk):
20 mL
50 mL
200 mL
350 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 11807232
Brand: Cole-Parmer™ 0101810
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Brug disse vejeskåle med vægte, mikrobølge-fugtanalysatorer og hundredvis af andre prøvehåndteringsapplikationer. Sekskantede polystyren-vejeskåle er designet til at bøje sig til vejning, dispensering eller hældning af væsker eller faste stoffer. Flad bund modstår at vælte.
  • Gennemsigtig antistatisk polystyren
  • Modstandsdygtig over for de fleste fortyndede syrer, vandige opløsninger og alkoholbaser
  • Prøveholdere til generelle formål
  • Unikt sekskantet design til skridsikker håndtering og hældning
  • Engangs
  • Biologisk inert
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Sekskantet
Type Antistatisk vejeskål
Til brug med (applikation) Til vejning, dispensering eller hældning af væsker eller faste stoffer
Størrelse Lille
Dybde (metrisk) 4.4 cm
Diameter (engelsk) 1,75 tommer.
Diameter (metrisk) 1 cm
Produkttitel
Cole-Parmer™ Sekskantet polystyren vejeskåle >