Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Sekskantede vejebåde
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Størrelse:
Lille; 38 x 25 x 9 mm
Stor; 102 x 76 x 22 mm
X-Large; 127 x 89 x 31 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Bøj fleksible både i punkter for at danne hældetude
- Flad bund og skrå sider giver nøjagtig overførsel
- Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser.
- Temperaturområde -10 til 70 °C (14 til 158 °F)
- Kan bruges med mikrobølge fugtanalysatorer
- Antistatisk
- FDA/food-grade kompatibel
- Pakke med 500
- Engangs
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Farve | White |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Sekskantet |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Type | Vejende båd |
| Størrelse | Lille; 38 x 25 x 9 mm |
| Længde (metrisk) | 38 mm |
| Bredde (metrisk) | 25 mm |
| Vis mere |