Få mere at vide
Polysorbat 80, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™
Brand: Avantor J.T.Baker 4117-06
Mængde | 1 L |
---|---|
Emballage | Smal mund af ravfarvet glasflaske |
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Kemiske identifikatorer
9005-65-6 | |
604.82 | |
HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N | |
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 | |
MFCD00082107 | |
2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl-(9E)-octadec-9-enoat |
Tekniske data
Polysorbate 80 | |
1 L | |
Smal mund af ravfarvet glasflaske | |
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 | |
HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N | |
2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl-(9E)-octadec-9-enoat | |
Multi-kompendiel/NF |
9005-65-6 | |
148.00°C | |
1L = 1.08kg | |
MFCD00082107 | |
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO | |
604.82 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Polysorbat 80, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™ > 1L; Smal mund af ravfarvet glasflaske
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion